Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Product Code. 15651370 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Product Code. 15651370
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals 1389752.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-41-0
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amylalkohol, N-Amylalkohol, Pentylalkohol, 1-Pentylalkohol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Pentanol
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.811 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 136 °C bis 138 °C
Flammpunkt 49 °C (120.2 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4OH
Brechungsindex n20/D 1.409 (Lit.)
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1730975
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus