Learn More
1-Pentanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326896 100 g 100 Gramm
11316896 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04330.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-66-7
Summenformel C5H12S
Molekulargewicht (g/mol) 104.21
MDL-Nummer MFCD00004907
InChI-Schlüssel ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
IUPAC-Name Pentan-1-thiol
SMILES CCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanethiol
Schmelzpunkt -76°C
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Stench
Menge 100 g
UN-Nummer UN1111
Beilstein 1730979
Formelmasse 104.22
Reinheit (%) 97%