Learn More
1-Pentanethiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316896 25 g 25 Gramm
11326896 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04330.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-66-7 | C5H12S | 104.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-66-7
Summenformel C5H12S
Molekulargewicht (g/mol) 104.21
MDL-Nummer MFCD00004907
InChI-Schlüssel ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanethiol, pentyl mercaptan, amyl mercaptan, n-amyl mercaptan, pentanethiol, amyl thioalcohol, pentalarm, amyl sulfhydrate, amyl hydrosulfide, pentylmercaptan
PubChem CID 8067
IUPAC-Name Pentan-1-thiol
SMILES CCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanethiol
Schmelzpunkt -76°C
Dichte 0.841
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.446
Menge 25 g
UN-Nummer UN1111
Beilstein 1730979
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 104.22
Reinheit (%) 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.