Learn More
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholin, TRC
Artikelnummer. 17998684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998684 50 mg 50 Milligramm
17917934 100 mg 100 Milligramm
17997454 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15734550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17364-16-8
Summenformel C24H50NO7P
Molekulargewicht (g/mol) 495.63
Synonym (7R)-3,5,9-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxotrioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Hexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, 1-Hexadecanoyllysolecithin, 1-O-Palmitoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine, MPPC, Palmitoyl L-Lysophosphatidylcholine, Palmitoyl L-α-Lysolecithin, Palmitoyl L-α-Lysophosphatidylcholine, γ-Palmitoyl-L-α-lysophosphatidylcholine;
SMILES O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Formelmasse 495.3325