missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholin, TRC

Artikelnummer. 30420466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420466 10 mg
30421463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30420466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP16100010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 26853-31-6
Summenformel C42H82NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 760.08
Synonym 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (7R,17Z)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester with 1-palmito-2-olein, L- (8CI), 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-lecithin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleyl-3-sn-phosphatidylcholine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, L-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, L-Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, L-α-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, POPC, Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, β-Oleoyl-γ-palmitoyl-L-α-phosphatidylcholine
IUPAC-Name [(2R)-3-Hexadecanoyloxy-2-[(Z)-Octadec-9-Enoyl]Oxypropyl] 2-(Trimethylazanium)Ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Formelmasse 759.5778
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.