Learn More
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (Hauptbestandteil von Eiphosphatidylcholinen / EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Artikelnummer. 17967214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967214 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17967214 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3893.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (Hauptbestandteil von Eiphosphatidylcholinen / EPC, CAS 97281-44-2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C42H82NO8P
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Molekulargewicht (g/mol) 760.08
Menge 25 mg