Learn More
1-(p-Toluensulfonyl)Pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422100 25 g 25 Gramm
11412100 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422100 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28641.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17639-64-4
Summenformel C11H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.274
MDL-Nummer MFCD00145014
InChI-Schlüssel OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
PubChem CID 640087
IUPAC-Name 1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Menge 25 g
Formelmasse 221.28
Reinheit (%) 98%