Learn More
1-(p-Toluensulfonyl)indol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446016 1 g 1 Gramm
11456016 5 g 5 Gramm
11466016 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22320.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 31271-90-6 | C15H13NO2S | 271.33 g/mol
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, is synthesized and used as a stable equivalent of 4-mercaptoindoles, also used in medicinal field for making drug and tablets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(p-Tolulolsulfonyl)indol wird synthetisiert und als stabiles Äquivalent zu 4-Mercaptoindolen sowie im medizinischen Bereich für die Herstellung von Medikamenten und Tabletten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31271-90-6
Summenformel C15H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 271.33
MDL-Nummer MFCD01165032
InChI-Schlüssel JNRRPYFLDADLJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosyl-1h-indole, n-tosylindole, 1-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylbenzenesulfonyl indole, n-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-indole, 1-tosylindole, 1-p-tolylsulfonyl indole, 1-p-toluenesulphonyl indole, 4-methylphenyl sulfonyl indole
PubChem CID 10956616
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)indole
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-(4-methylphenyl)sulfonylindol
Formelmasse 271.33
Reinheit (%) 95%