Learn More
1-(p-Toluensulfonyl)Imidazol, TRC
Artikelnummer. 30457343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457343 50 mg 50 Milligramm
30449817 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT73385850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2232-08-8
Summenformel C10H10N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Synonym 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-1H-imidazole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)imidazole, 1-(p-Tolylsulfonyl)imidazole, 1-Tosyl-1H-imidazole, 1-Tosylimidazole, N-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, N-Tosylimidazole, NSC 109348, NSC 669590, p-Toluenesulfonic Acid Imidazolide
IUPAC-Name 1-(4-Methylphenyl)sulfonylimidazol
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Formelmasse 222.0463