missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolin-3-Carboxylat-N-Hydroxysuccinimid-Ester, TRC

Artikelnummer. 30416541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30416541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO874000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37558-29-5
Summenformel C13 H17 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 281.28
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-Carboxylat
SMILES CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 281.1137
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.