missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate, TRC

Artikelnummer. 30004578
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004578 100 mg 100 Milligramm
30003807 50 mg 50 Milligramm
30011884 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO875000100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 81213-52-7
Summenformel C10 H18 N O3 S2
Molekulargewicht (g/mol) 264.38
Synonym (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
IUPAC-Name 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrole
SMILES CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formelmasse 264.0728
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.