missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Oxo-1H-Isochromin-4-Carbonsäure, TRC

Artikelnummer. 30413352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO99165310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 15868-29-8
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
IUPAC-Name 1-Oxoisochromin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formelmasse 190.0266
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.