Learn More
1-Octin, TRC
Artikelnummer. 30425564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425564 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO297200100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyne
CAS 629-05-0
Summenformel C8 H14
Menge 100 g
Synonym 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3
SMILES C#CCCCCCC
IUPAC-Name Oct-1-yn
Molekulargewicht (g/mol) 110.2
Formelmasse 110.1096