Learn More
(+/-)-1-Octin-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021077
23.76 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
818-72-4
C8H14O
126.20
MFCD00004588
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYNA-N
1-octyn-3-ol, 1-octyne-3-ol, oct-1-yne-3-ol, 1-oct-1-yn-3-ol, 3-hydroxyoct-1-yne, acmc-20apfv, acmc-20apkf, rac-1-octyn-3-ol, oct-1 yn-3 ol, pubchem11033
13166
Oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(O)C#C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
818-72-4
C8H14O
126.20
MFCD00004588
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYNA-N
1-octyn-3-ol, 1-octyne-3-ol, oct-1-yne-3-ol, 1-oct-1-yn-3-ol, 3-hydroxyoct-1-yne, acmc-20apfv, acmc-20apkf, rac-1-octyn-3-ol, oct-1 yn-3 ol, pubchem11033
13166
Oct-1-yn-3-ol
CCCCCC(O)C#C
1-Octyn-3-ol was used in the synthesis of synthetic tricolorin A which is an organic chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octyn-3-ol wurde bei der Synthese von synthetischem Tricolorin A, einer organischen Chemikalie, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Octyn-3-ol
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.865
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 10 g
Beilstein 1098642
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 98%