Learn More
1-Octylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
1-Octylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylboronsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1-Octylboronsäure wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octylboronic acid |
| Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1739759 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 158.05 |
| Reinheit (%) | 97% |