Learn More
1-Octylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027442
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
111-86-4
C8H19N
129.247
MFCD00008247
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
8143
CHEBI:7728
Octan-1-amin
CCCCCCCCN
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
111-86-4
C8H19N
129.247
MFCD00008247
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
8143
CHEBI:7728
Octan-1-amin
CCCCCCCCN
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylamin wird als Vorläufer zur Herstellung von Chemikalien verwendet. Es wird für Funktionsflüssigkeiten und als Laborreagenz verwendet. Darüber hinaus wird es als Reaktant bei der Herstellung von2-H-Indazolen und1-H-Indazolen verwendet, die als Myeloperoxidase (MPO)-Hemmer verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Octylamine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.78
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 60°C (144°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1679227
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%