Learn More
1-Octylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431237 500 g 500 Gramm
11421237 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11431237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24193.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.93 CHF
    73.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 8.28 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.247 g/mol
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylamin wird als Vorläufer zur Herstellung von Chemikalien verwendet. Es wird für Funktionsflüssigkeiten und als Laborreagenz verwendet. Darüber hinaus wird es als Reaktant bei der Herstellung von2-H-Indazolen und1-H-Indazolen verwendet, die als Myeloperoxidase (MPO)-Hemmer verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-86-4
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00008247
InChI-Schlüssel IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC-Name Octan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octylamine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.78
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 60°C (144°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1679227
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine