Learn More
1-Octylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431848 25 g 25 Gramm
11421848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14501.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylisothiocyanat kann zur Herstellung von 1-(6 -Methyl-Chinolin-2-yl)-3-Octyl-Thioharnstoff verwendet werden. Es wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Es ist feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-45-9
Summenformel C9H17NS
Molekulargewicht (g/mol) 171.30
MDL-Nummer MFCD00041139
InChI-Schlüssel YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatooctan
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyl isothiocyanate
Dichte 0.88
Siedepunkt 124°C to 126°C (7 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.49
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1760783
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 171.31
Reinheit (%) 97%