Learn More
1-Octylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421848
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14501.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylisothiocyanat kann zur Herstellung von 1-(6 -Methyl-Chinolin-2-yl)-3-Octyl-Thioharnstoff verwendet werden. Es wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Es ist feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-45-9
Summenformel C9H17NS
Molekulargewicht (g/mol) 171.30
MDL-Nummer MFCD00041139
InChI-Schlüssel YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
IUPAC-Name 1-Isothiocyanatooctan
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octyl isothiocyanate
Dichte 0.88
Siedepunkt 124°C to 126°C (7 mmHg)
Flammpunkt 69°C (156°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.49
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1760783
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 171.31
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octyl isothiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octyl isothiocyanate