Learn More
1-Octen, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Octen dient häufig für die Herstellung von Polyethylen, insbesondere Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Wird auch für die organische Synthese, in Tensiden und Weichmachern verwendet. Wird darüber hinaus in Prozessreglern und Viskositätsreglern verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von linearem Aldehyd durch die Oxo-Synthese (Hydroformylierung) verwendet, um Nonanal zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Brom, Chlor, Säuren und Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Octene |
| Schmelzpunkt | -102°C |
| Dichte | 0.715 |
| Siedepunkt | 122°C to 123°C |
| Flammpunkt | 21°C (70°F) |
| Geruch | Petroleum-like |
| Brechungsindex | 1.409 |
| Menge | 2500 mL |
| UN-Nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1734497 |
| Show More |