Learn More
1-Octen, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489053 500 mL 500 Milliliter
11499053 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489053 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A11146.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112.216 g/mol
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octen dient häufig für die Herstellung von Polyethylen, insbesondere Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Wird auch für die organische Synthese, in Tensiden und Weichmachern verwendet. Wird darüber hinaus in Prozessreglern und Viskositätsreglern verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von linearem Aldehyd durch die Oxo-Synthese (Hydroformylierung) verwendet, um Nonanal zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Brom, Chlor, Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-66-0
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00009548
InChI-Schlüssel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC-Name Oct-1-en
SMILES CCCCCCC=C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Octene
Schmelzpunkt -102°C
Dichte 0.715
Siedepunkt 122°C to 123°C
Flammpunkt 21°C (70°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.409
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1734497
Merck Index 14,1764
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,alcohol and acetone.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) ≥97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene