Learn More
1-Octen-3-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octen-3-one |
| CAS | 4312-99-6 |
| Summenformel | C8H14O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Amyl Vinyl Ketone, Pentyl Vinyl Ketone, Vinyl Amyl Ketone, n-Amyl Vinyl Ketone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)C=C |
| IUPAC-Name | oct-1-en-3-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.2 |
| Formelmasse | 126.1045 |