Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10406242
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
3391-86-4
C8H16O
128.22
MFCD00004589
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
18827
CHEBI:34118
Prop-1-en-3-ol
CCCCCC(C=C)O
3391-86-4
C8H16O
128.22
MFCD00004589
VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
18827
CHEBI:34118
Prop-1-en-3-ol
CCCCCC(C=C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Octen-3-ol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8370g/mL
Siedepunkt 174.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
Brechungsindex 1.4340 to 1.4420
Menge 5 g
Relative Dichte 0.837
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octen-3-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.