Learn More
1-Octanol, TRC
Artikelnummer. 30411687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411687 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411687 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23790050ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
CAS 111-87-5
Summenformel C8 H18 O
Menge 50 mL
Synonym 1-Octanol, Octyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyoctane, Alfol 8, CO 898, CO 898 (solvent), Caprylic alcohol, Caprylyl alcohol, Heptyl carbinol, Kalcohl 0898, Kalcol 0898, Lorol C 8-98, NSC 9823, Octanol, Octilin, Sipol L8, n-Octan-1-ol, n-Octanol, n-Octyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCO
IUPAC-Name Octan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Formelmasse 130.1358