Learn More
1-Octanol, natürlich, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477627 500 mL 500 Milliliter
15467627 2500 mL 2500 Milliliter
15457627 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36188.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
1-Octanol is a synthetic reagent used to produce esters. It inhibits T-type calcium channels and is used to determine the partition coefficient between compounds and the cytosol. It is used to evaluate the lipophilicity of pharmaceutical products. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octanol ist ein synthetisches Reagenz zur Herstellung von Estern. Hemmt Kalziumkanäle vom T-Typ und wird zur Bestimmung des Partitionskoeffizienten zwischen Verbindungen und dem Cytosol verwendet. Wird zur Beurteilung der Lipophilie pharmazeutischer Produkte verwendet. Wird auch als Lösungsmittel für Schutzbeschichtungen, Wachse und Öle sowie als Rohstoff für Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Namenshinweis Natural
Schmelzpunkt -16°C
Farbe Farblos
Dichte 0.825 g/mL
Siedepunkt 193°C to 195°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4295
Menge 500 mL
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol, natural
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanol