Learn More
1-Octanol, natürlich, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15457627
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
Octan-1-ol
CCCCCCCCO
111-87-5
C8H18O
130.23
MFCD00002988
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
957
CHEBI:16188
Octan-1-ol
CCCCCCCCO
1-Octanol is a synthetic reagent used to produce esters. It inhibits T-type calcium channels and is used to determine the partition coefficient between compounds and the cytosol. It is used to evaluate the lipophilicity of pharmaceutical products. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octanol ist ein synthetisches Reagenz zur Herstellung von Estern. Hemmt Kalziumkanäle vom T-Typ und wird zur Bestimmung des Partitionskoeffizienten zwischen Verbindungen und dem Cytosol verwendet. Wird zur Beurteilung der Lipophilie pharmazeutischer Produkte verwendet. Wird auch als Lösungsmittel für Schutzbeschichtungen, Wachse und Öle sowie als Rohstoff für Weichmacher verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Namenshinweis Natural
Schmelzpunkt -16°C
Farbe Farblos
Dichte 0.825 g/mL
Siedepunkt 193°C to 195°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Sweet
Brechungsindex 1.4295
Menge 10,000 mL
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig