Learn More
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022968
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11418556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15977.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Octanol wird als Vorläufer für die Zubereitung von Estern verwendet, die in Parfümen und Aromastoffen zum Einsatz kommen. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff, Antischaummittel und Emulgator in Rostschutzemulsionen verwendet. Es ist in der chemischen Industrie weit verbreitet für die Synthese von Ethoxylaten, Alkylsulfaten und Ethersulfaten. Es wird als Lösungsmittel in Farben, Lacken, Wachsen und Oberflächenbeschichtungen verwendet und hauptsächlich in der Agrarchemie eingesetzt, um übermäßiges Wachstum von Tabakpflanzen zu verhindern.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ether und Propylenglycol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt °C bis 16 °C
Dichte 0.825
Siedepunkt 193°C to 195°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex 1.429
Menge 500 mL
Beilstein 1697461
Merck Index 14,6751
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-octanol