Learn More
1-Octanol, ≥99 %, ACS spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15675090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15675090 2 l Glasflasche 2 Liter
15665090 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675090 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 3605622L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Spektralphotometrische Qualität, ≥99 %
  • Reagenzien und Lösungsmittel in ACS-Gütegrad, die gemäß dem spezifischen Verwendungszweck für spektrophotometrische Anwendungen getestet wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylalkohol, Caprylalkohol, N-Octylalkohol, Heptylcarbinol, 1-Hydroxyoctan, Primärer Octylalkohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt -15 °C
Dichte 0.827 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 194 °C
Flammpunkt 80 °C (176 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex 1.429
Menge 2 l
Beilstein 1697461
Dampfdichte 4.5 (vs. Luft)
Formelmasse 130.23 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS