Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30419644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419644 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23757550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Menge 50 g
Synonym Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
InChI-Formel InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
IUPAC-Name Natrium;octanat-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
Formelmasse 216.0796