Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99,7 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422572 25 g -
17881371 5 g 5 Gramm
11432572 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215177825
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menütext 1-Octansulfonsäure, Natriumsalz, Monohydrat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C)
Form Kristallpulver
Menge 25 g
Aussehen Weiß