Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073346 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasgefäß
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10450364
Marke: Fisher Chemical O/0028/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
C8H17NAO3S, CAS-Nummer-5324-84-5, 1-Octansulfonat, Natrium, Natriumoctylsulfonat, IPC-Alks-8, 1-Octansulfonsäure, Natriumsalz, 1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Octyl-Natriumsulfonat, Natriumoctansulfonat, Natriumoctan-1-Sulfonat, Natrium-1-Octansulfonat, UNII-j46ez5jyb3, 100 g, weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5324-84-5
Summenformel C8H17NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
MDL-Nummer MFCD00007544
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 7.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 g
IUPAC-Name Natrium;octan-1-sulfonat
Formelmasse 216.28g/mol
Verpackung Glasgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.