Learn More
1-Octansulfonsäure Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, für elektrochemische Detektion, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10588620 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10588620 25 g Kunststoffpulverbehälter 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10588620 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. O/0029/46
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 300 °C
CAS 5324-84-5
Farbe Weiß
pH 5,5 bis 7,5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 25 g
Summenformel C8H17NaO3S
MDL-Nummer MFCD00007544
Synonym sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
InChI-Schlüssel HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumoctan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
PubChem CID 23669624
Formelmasse 216,28 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.