Learn More
1-Octadedin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496097 1 g 1 Gramm
15406107 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33288.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-89-0
Summenformel C18H34
Molekulargewicht (g/mol) 250.47
MDL-Nummer MFCD00015088
InChI-Schlüssel IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
IUPAC-Name Octadec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecyne
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 0.803
Siedepunkt 313°C
Menge 1 g
Formelmasse 250.47
Reinheit (%) ≥97%