Learn More
1-Octadedin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406107
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 15406107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33288.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-89-0
Summenformel C18H34
Molekulargewicht (g/mol) 250.47
MDL-Nummer MFCD00015088
InChI-Schlüssel IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
IUPAC-Name Octadec-1-yn
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecyne
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Dichte 0.803
Siedepunkt 313°C
Menge 10 g
Formelmasse 250.47
Reinheit (%) ≥97%