missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Oktadecanol, TRC

Artikelnummer. 17987614
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17987614 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17987614 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2354801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 112-92-5
Summenformel C18 H38 O
Molekulargewicht (g/mol) 270.49
Synonym Octadecan-1-ol, 1-Octadecanol (8CI, 9CI, ACI), 1-Hydroxyoctadecane, 1-Stearyl alcohol, Adol 62, Adol 64, Adol 68, Alfol 18, Alfol 18NF, Atalco S, Cachalot S 43, CO 1895, CO 1895F, CO 1897, CO 1898, Conol 1675, Conol 30F, Conol 30S, Conol 30SS, Crodacol S, Crodacol S 70, Crodacol S 95, Crodacol S 95 NF, Crodacol S 95EP, Elocol C 1899, Ginol 18, Hainol 18SS, Hyfatol 18-95, Hyfatol 18-98, Kalchol 8098, Kalcohl 80, Kalcohl 8098, Kalcohl 8099, Kalcol 8098, Kolliwax SA, Lanette 18, Lanette 18DEO, Lanette-S 3, Lanol S, Laurex 18, Lorol 28, Lorol C 18, n-Octadecanol, n-Octadecyl alcohol, Nacol 18-98, Nacol 1898, Nacol C 18, NSC 5379, Octadecanol, Octadecyl alcohol, Rofamol, Sipol S, Siponol S, Siponol SC, Speziol C 18 Pharma, Stearafine Pure, Stearic alcohol, Stearol, Stearyl alcohol, Stearyl alcohol NX, Steraffine, Tego Alkanol 18, ThaiOL 1898, VLTN 6
IUPAC-Name Octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Stearyl alcohol (Octadecanol)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
Formelmasse 270.2923
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.