Learn More
1-Octadecanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667534 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667534 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10534061 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667534 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129300025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-92-5
Summenformel C18H38O
Molekulargewicht (g/mol) 270.5
MDL-Nummer MFCD00002823
InChI-Schlüssel GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
IUPAC-Name Octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecanol
Azidität 1mg KOH/g max.
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55.0°C to 58.0°C
Farbe Weiß
Dichte 185g/mL
Siedepunkt 210.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 185°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)17OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 8932
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formelmasse 270.5
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flocken