Learn More
1-Octadecansulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Octadecanesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1794152 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 353.01 |
| Reinheit (%) | 95% |