Learn More
1-Octadecansulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357695
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357695
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02406.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10147-41-8
Summenformel C18H37ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 353.00
MDL-Nummer MFCD00051521
InChI-Schlüssel VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octadecanesulfonyl chloride, octadecane-1-sulphonyl chloride, 1-octadecanesulphonyl chloride, acmc-20aoso, octadecanesulfonylchloride, octadecanesulfonyl chloride, 1-octadecanesulfonylchloride
PubChem CID 66281
IUPAC-Name Oktadecan-1-sulfonylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octadecanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1794152
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 353.01
Reinheit (%) 95%