Learn More
1-O-n-Octyl-β-D-Glucopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10442421 1 g Glasflasche 1 Gramm
10502251 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10541794 5 g Glasflasche 5 Gramm
10502174 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10442421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 230340010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29836-26-8
Summenformel C14H28O6
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
MDL-Nummer MFCD00063288
InChI-Schlüssel HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Synonym octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-n-Octyl-β-D-glucopyranoside
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 6857
Spezifischer Drehzustand − 32.00 (20.00°C c=5,water)
Spezifische Drehung -32
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
Formelmasse 292.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen