Learn More
1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl)-1,3-Propanediol, >95 %, TRC
Artikelnummer. 17998224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998224 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17998224 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD460760100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 147190-32-7
Summenformel C43 H45 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 671.82
Synonym [6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamic Acid 9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid, 1,3-Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)propanedioate
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-Ylmethyl N-[5- Bis(4-Methoxyphenyl)-Phenyl-Methoxy]Methyl]-6-Hydroxy-Hexyl]Carbamat
SMILES OCC(CCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl-1,3-propanediol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C43H45NO6/c1-47-35-23-19-33(20-24-35)43(32-13-4-3-5-14-32,34-21-25-36(48-2)26-22-34)50-29-31(28-45)12-10-11-27-44-42(46)49-30-41-39-17-8-6-15-37(39)38-16-7-9-18-40(38)41/h3-9,13-26,31,41,45H,10-12,27-30H2,1-2H3,(H,44,46)
Formelmasse 671.3247
Reinheit (%) >95%