Learn More
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, TRC
Artikelnummer. 30328301
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328301 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328301 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1893301G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS 6974-32-9
Summenformel C28 H24 O9
Menge 1 g
Synonym β-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, β-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranosyl acetate, ABR, NSC 23349
InChI-Formel InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 504.48
Formelmasse 504.142