Learn More
1-O-Acetyl-2,3,5-Tri-O-Benzoyl-beta-D-Ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313456 1 g 1 Gramm
11323456 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313456 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14302.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.491 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6974-32-9
Summenformel C28H24O9
Molekulargewicht (g/mol) 504.491
MDL-Nummer MFCD00005357
InChI-Schlüssel GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Synonym 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5S)-5-Acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methylbenzoat
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Menge 1 g
Beilstein 100243
Optische Drehung +44° (c=0.5 in Chloroform)
Formelmasse 504.5
Reinheit (%) 98%