Learn More
1 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
Eine Suspension aus Polymermikrosphären, die entwickelt wurde, um Sicherheits-, Genauigkeits- und Stabilitätsprobleme anderer Trübungsstandards zu beheben
Marke: Reagecon CRSR-1-100
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
- ±1 % Genauigkeit
- NIST-konform
- US EPA-Zulassung
Spezifikation
Quotientengeräte | |
± 1 % NTU | |
HDPE-Flasche |
Flüssigkeit | |
100 mL |