Learn More
1-Nonylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483737 500 g 500 Gramm
11463737 25 g 25 Gramm
11473737 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18209.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-20-9 | C9H22ClN | 179.73 g/mol
1-Nonylamine is used as pharmaceutical intermediate. It is also used as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nonylamin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als Baustein verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-20-9
Summenformel C9H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 179.73
MDL-Nummer MFCD00008249
InChI-Schlüssel IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonylamine, n-nonylamine, 1-aminononane, 1-nonanamine, 1-nonylamine, unii-7l7h2ht4ok, 7l7h2ht4ok, nonyl-amine, n-nonyl amine, amine c9
PubChem CID 16215
IUPAC-Name Nonan-1-amin
SMILES [Cl-].CCCCCCCCC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonylamine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.784
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.433
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1733633
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 143.27
Reinheit (%) ≥98%