Learn More
1-Nonen-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479786
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479786
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20284.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35192-73-5
Summenformel C9H18O
Molekulargewicht (g/mol) 142.242
MDL-Nummer MFCD00021949
InChI-Schlüssel NDUPBTSXOSZHON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonen-4-ol, 1-nonen-4-ol, 4s, nonen-4-ol, 4-hydroxy-1-nonene, allyl n-pentyl carbinol, acmc-20mpq3, acmc-1aftw
PubChem CID 141975
IUPAC-Name Non-1-en-4-ol
SMILES CCCCCC(CC=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonen-4-ol
Menge 5 g
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%