Learn More
1-Nonanethiol, TRC
Artikelnummer. 30467868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467868 2.5 g 2.50 Gramm
30476825 1 g -
30480308 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30467868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN6497652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-21-6
Summenformel C9 H20 S
Molekulargewicht (g/mol) 160.32
Synonym 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
IUPAC-Name Nonan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonanethiol
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Formelmasse 160.1286