Learn More
1-Nonanethiol, 98 %
Artikelnummer. 11393116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11393116 25 g 25 Gramm
11383116 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10988.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1455-21-6
Summenformel C9H20S
Molekulargewicht (g/mol) 160.319
MDL-Nummer MFCD00004913
InChI-Schlüssel ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nonanethiol, n-nonyl mercaptan, nonyl mercaptan, nonylthiol, unii-39lg2etv2j, 39lg2etv2j, nonanethiol, non-thiol, n-nonylmercaptan, 1-nonylthiol
PubChem CID 15077
IUPAC-Name Nonan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nonanethiol
Dichte 0.842
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.4548
Menge 25 g
Beilstein 1733631
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 160.32
Reinheit (%) 98%