Learn More
1-Nonansulfonsäure Natriumsalz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Nonanesulfonic acid, sodium salt |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Extinktion | 0.02 max. (C=0.2 M in water) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water) at 210nm |
| CAS Min. % | 99.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 2% max. (150°C) |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 99+% |
| Mehr anzeigen |