Learn More
1-Nitroso-2-naphthol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493324
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493324 50 g 50 Gramm
11483324 10 g 10 Gramm
11403334 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493324 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10622.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.59 CHF
    79.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 13.94 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol as a complexing agent for the on-line preconcentration of cobalt with FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol is the chelating ion-exchanger in the synthesis of alumina adsorbents that are of acidic, basic and neutral nature. It is used for the removal and preconcentration of Pb(II), Cu(II), Cr(III) from waste, as well as drinking water. It is also used in the preconcentration of cobalt using C(18) microcolumn with flow injection that is coupled to a flame atomic absorption spectrometry (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol is used in the preparation of 1-nitroso-2-naphthol-sodium nitrite reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Nitroso-2-Naphthol als Komplexbildner für die On-Line-Vorkonzentration von Kobalt mit FI-FAAS. 1-Nitroso-2-Naphthol ist der chelierende Ionenaustauscher in der Synthese von Aluminiumoxid-Adsorbentien, die saurer, basischer und neutraler Natur sind. Es wird zur Entfernung und Vorkonzentration von Pb(II), Cu(II), Cr(III) aus Abwasser sowie Trinkwasser verwendet. Es wird auch in der Vorkonzentration von Kobalt mit C(18)-Mikrosäule mit Flussinjektion verwendet, die an ein Flammenatomabsorptionsspektrometriesystem (FI-FAAS) gekoppelt ist. 1-Nitroso-2-Naphthol wird bei der Herstellung von 1-Nitroso-2-Naphthol-Natrium-Nitritreagenz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131-91-9
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD00003884
InChI-Schlüssel YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
IUPAC-Name 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitroso-2-naphthol
Schmelzpunkt 104°C to 108°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 776947
Merck Index 14,6641
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nitroso-2-naphthol