Learn More
1-Nitropyren, TRC
Artikelnummer. 30481778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30481778 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5199501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Nitropyrene
CAS 5522-43-0
Summenformel C16 H9 N O2
Menge 1 g
Synonym Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340
InChI-Formel InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 1-Nitropyren
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Formelmasse 247.0633